missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tinidazole, MedChemExpress

Código de producto. 16412079
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16412079 1 g 1 g
16418156 100 mg 100 miligramos
16400808 5 g 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16412079

Marca: Medchem Express HYB0177

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.

Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tinidazole
Forma física Solid
CAS 19387-91-8
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H13N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (202.21 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCS(=O)(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 247.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.