Learn More
Cable de estaño, 0,25 mm de diámetro, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782186
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
Código de producto. 11336368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011907.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,36 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,36g/m