Learn More
Estaño, tiras reactivas, Alfa Aesar™, Quant™
Código de producto. 15471337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
15471337 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 15471337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035376.QA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
CAS 7440-31-5
Cantidad 1 Kit
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC estaño
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990