missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tin Standard: Sn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™

Código de producto. 17969079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17969079 250 mL 250 ml
17968629 50 mL 50 ml
17968009 100 mL 100 ml
17909169 500 mL 500 ml
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 17969079

Marca: VHG Labs VHGPSNNF250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Tin Standard: Sn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tin
CAS 7440-31-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Tin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Sn
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tin powder, Tin, Stannum, Metallic tin, Tin, elemental
Fórmula InChI InChI=1S/Sn
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 118.71
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9022 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.