Learn More
Tin Standard: Sn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Código de producto. 17968629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
17968629 50 mL 50 ml
17969079 250 mL 250 ml
17968009 100 mL 100 ml
17909169 500 mL 500 ml
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17968629
Marca: VHG Labs VHGPSNNF50
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Tin Standard: Sn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
CAS 7440-31-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Tin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Sn
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tin powder, Tin, Stannum, Metallic tin, Tin, elemental
Fórmula InChI InChI=1S/Sn
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 118.71
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9022 g/mol