missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tin Standard: Sn @ 10 μg/mL in 5% HCl, VHG™

Código de producto. 17952916
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17952916

Marca: VHG Labs VHGLSNH100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Tin Standard: Sn @ 10 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tin
CAS 7440-31-5
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Tin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Sn
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tin powder, Tin, Stannum, Metallic tin, Tin, elemental
Fórmula InChI InChI=1S/Sn
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Solvent or Matrix Dilute HCl
Peso molecular (g/mol) 118.71
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9022 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado