Learn More
Bolo de estaño, 11 mm de diámetro x 4 mm de grosor, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049360
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Pc.
50 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490390 10 Pc. paquete de 10
11357737 50 Pc. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014134.KK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin slug
Nombre de nota 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.2 in.) thick
Cantidad 10 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈2.6g
Formulario ≈2,6 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic