Learn More
Varilla de estaño, 6 mm de diámetro, 99,9985 %, Puratronic™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
160 mm
5 x 160 mm
Tamaño de la unidad:
160 mm
paquete de 5
11337137 160 mm 160 mm
11327137 5 x 160 mm paquete de 5
2 options
Código de producto. 11337137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011472.DP
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 2,06 g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray rod
Cantidad 160 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈2,06 g/cm