Learn More
Varilla de estaño, 12,7 mm de diámetro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309518 25 cm 25 cm
11399508 100 cm 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043341.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Densidad 7.310 g/mL
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈9.23g/cm
Formulario Varilla, ≈9,23 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.71
Porcentaje de pureza 99.98%