Learn More
Varilla de estaño, 12,7 mm de diámetro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
11309518 25 cm 25 cm
11399508 100 cm 100 cm
2 options
Código de producto. 11309518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043341.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Densidad 7.310 g/mL
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈9.23g/cm
Formulario Varilla, ≈9,23 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.71
Porcentaje de pureza 99.98%