Learn More
Óxido de estaño(IV), 15 % en dispersión coloidal de H2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-6827163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
11495370 500 g 500 g
11405380 2 kg 2 Kg
2 options
Código de producto. 11495370
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044592.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Carga de partículas ± negativa
It is used to detect carbon monoxide. Used in ceramic glazes and colors, putty, perfume preparations, textiles, polishing powder for steel, and the manufacture of special glasses. Stannic oxide is also used in making white patinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18282-10-5
Fórmula molecular O2Sn
Peso molecular (g/mol) 150.71
Número MDL MFCD00011244
Clave InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nombre IUPAC dioxotina
SMILES O=[Sn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) oxide
Nombre de nota pH 10.5-12.0, Viscosity 5-10cps, Particle charge ±negative. 1.15(Sp Grav)
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 15% in H2O colloidal dispersion
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.69
Densidad 1.153 g/mL