Learn More
Fluoruro de estaño(IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11322158 2 g 2 g
11332158 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11322158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013063.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador Friedel-Crafts
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-62-2
Número MDL MFCD00042541
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) fluoride
Punto de fusión 705°C (sublimation)
Forma física Cristalino malla - 6
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Índice Merck 14,8776
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.68
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Moisture sensitive