Learn More
Cloruro de estaño(IV) pentahidrato, 98 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120874 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632660 5 g Poly Bottle 5 g
15612660 100 g Poly Bottle 100 g
15622660 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15632660 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2446785G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-06-9
Fórmula molecular Cl4H10O5Sn
Peso molecular (g/mol) 350.59
Número MDL MFCD00149864
Clave InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
Nombre IUPAC tetraclorostannano;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) Chloride Pentahydrate
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal SnCl4 · 5H2O
Número UN UN2440
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.6g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder or Chunks
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.