Learn More
Cloruro de estaño(IV) pentahidrato, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tin(IV) chloride pentahydrate |
| Punto de fusión | 56.0°C |
| Nombre de nota | Extra Pure |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min |
| Fórmula lineal | SnCl4·5H2O |
| Índice Merck | 14, 8774 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Show More |
Safety and Handling
- Tin(IV) chloride pentahydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Stannic chloride, pentahydrate