Learn More
Cloruro de estaño(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
100 ml
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11944181 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10472391 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10482391 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10684702 1 L Frasco de vidrio 1 litro
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11944181
Marca: Thermo Scientific Acros 197510025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-78-8
Fórmula molecular Cl4Sn
Peso molecular (g/mol) 260.52
Clave InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
Nombre IUPAC tetracloroestannano
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 114.0°C
Nombre del producto químico o material Tin(IV) chloride
Punto de fusión -33.0°C
Color Marrón-Rojo
Forma física Solución
Cantidad 2.5 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Fórmula lineal SnCl4
Fieser 01,1111; 03,269; 05,627; 06,553; 07,342; 09,436; 11,522; 12,486; 13,14; 14,304; 15,311; 17,335
Índice Merck 15,8901
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in carbon disulfide, alcohol, carbon, tetrachloride, benzene, toluene, acetone, kerosene, and gasoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.52
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.22
Densidad 2.2200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.