Learn More
Acetato de estaño(IV), 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin(IV) acetate |
| Punto de fusión | 231.0°C to 237.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | (CH3COO)4Sn |
| Beilstein | 02, III, 134 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.89 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tin(IV) acetate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.