Learn More
Estaño(IV) 2-etilhexanoato diisopropoxida, 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.08 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Líquido |