Learn More
Lingote de estaño, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15422107 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15422107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045032.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato: Aprox. 1 kg por lingote (puede haber variación de peso)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
CAS 7440-31-5
Aspecto Silver Gray ingot
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Formulario ≈1 kg por lingote (puede haber variación de peso)
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990