Learn More
Trifluorometanosulfonato de estaño(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523599 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10717353 1 g Frasco de plástico 1 g
10792944 5 g Frasco de plástico 5 g
2 options
Código de producto. 10717353
Marca: Thermo Scientific Acros 312530010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62086-04-8
Fórmula molecular C2F6O6S2Sn
Peso molecular (g/mol) 416.85
Número MDL MFCD00191251
Clave InChI IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
Nombre IUPAC hidrógeno molecular;estaño(2+);trifluorometanosulfonato
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Sn)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.85
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.