Learn More
Sulfato de estaño(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174560 100 g Frasco de vidrio 100 g
10676222 500 g Frasco de vidrio 500 g
11974251 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10174560
Marca: Thermo Scientific Acros 223661000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7488-55-3
Fórmula molecular O4SSn
Peso molecular (g/mol) 214.77
Número MDL MFCD00011246
Clave InChI OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
PubChem CID 62643
SMILES [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) sulfate
Punto de fusión 360.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo, cristales y/o masas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal SnSO4
Índice Merck 15,8917
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted sulfuric acid
Nombre IUPAC estaño(2+);sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.75
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.