Learn More
Estearato de estaño(II)
Código de producto. 11324537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11324537 100 g 100 g
11334537 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11324537
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 039605.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6994-59-8
Fórmula molecular C36H70O4Sn
Peso molecular (g/mol) 685.662
Número MDL MFCD00050720
Clave InChI CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
PubChem CID 2734723
Nombre IUPAC octadecanoato; estaño(2+)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) stearate
Cantidad 100 g
Número UN UN3146
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.69
Forma física Polvo/trozos