Learn More
Óxido de estaño(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4412868
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11327307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011569.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agente reductor, abrasivo suave, preparación de sales de estaño
It is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21651-19-4
Fórmula molecular OSn
Peso molecular (g/mol) 134.71
Número MDL MFCD00011243
Clave InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
Nombre IUPAC oxotina
SMILES O=[Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) oxide
Punto de fusión 1080°C (decomposition)
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water,and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.69
Densidad 6.45 g/mL