Learn More
Metóxido de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11367977 5 g 5 g
11357977 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11367977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 020897.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14794-99-1 | C2H6O2Sn | 180.778 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14794-99-1
Fórmula molecular C2H6O2Sn
Peso molecular (g/mol) 180.778
Número MDL MFCD00015612
Clave InChI UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 71317297
Nombre IUPAC metanolato;estaño(2 +)
SMILES C[O-].C[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) methoxide
Punto de fusión 242°C to 243°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.76
Forma física Polvo