Learn More
Fluorofosfato de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4904554
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11304547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039608.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52262-58-5
Fórmula molecular FO3PSn
Peso molecular (g/mol) 216.679
Número MDL MFCD00058794
Clave InChI ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
PubChem CID 44717639
Nombre IUPAC fluoro-dioxido-oxo-$l{5}-fosfano;estaño(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) fluorophosphate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble (3.0g/L at 25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.66