Learn More
Etóxido de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11410510 1 g 1 g
11337977 5 g 5 g
11347977 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11410510
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 020896.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14791-99-2 | C4H10O2Sn | 208.832 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14791-99-2
Fórmula molecular C4H10O2Sn
Peso molecular (g/mol) 208.832
Número MDL MFCD00015653
Clave InChI XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
PubChem CID 71317418
Nombre IUPAC etanolato;estaño(2 +)
SMILES CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) ethoxide
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Fórmula lineal Sn(OC2H5)2
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.81
Forma física Sólido/semisólido