Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15631810 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
15631810 100 g 100 g
15651810 250 g 250 g
15661810 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15631810
Marca: Honeywell Research Chemicals 208035100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-69-1
Número MDL MFCD00149863
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SnCl2 · 2H2O
Número UN 3260
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.65g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo