Learn More
Cloruro de estaño(II) dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11448962 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
500 GR
11448962 100 g 100 GR
10765151 250 g 250 GR
10407850 500 g 500 GR
10408040 1 kg 1 KG
4 options
Código de producto. 11448962
Marca: Fisher Chemical T/1652/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular Cl2Sn·2H2O
Número MDL 149863
Especificaciones
Punto de ebullición 652°C
Punto de fusión 37°C
Color Incolora
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.63g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico