Learn More
Dihidrato de cloruro de estaño(II), certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073614 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
250 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10675312 100 g 100 GR
10675502 250 g 250 GR
10060460 500 g 500 GR
10538830 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10675312 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1654/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Cl2Sn.2H2O, número de CAS-10025-69-1, 500 g, 652 °C, incoloro, 225,63 g/mol, 37 °C, 149863, jarra de plástico para polvo, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular Cl2Sn·2H2O
Número MDL 149863
Especificaciones
Punto de ebullición 652°C
Punto de fusión 37°C
Color Incolora
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.63g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico