Learn More
Cloruro de estaño(II) dihidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10147810 5 g Frasco de vidrio 5 g
10227053 100 g Frasco de plástico 100 g
10351361 500 g Frasco de plástico 500 g
10194573 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10147810
Marca: Thermo Scientific 424480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O | 225.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular Cl2Sn·2H2O
Peso molecular (g/mol) 225.63
Número MDL MFCD00149863
Sinónimo Stannous chloride dihydrate
Especificaciones
Punto de ebullición 652.0°C
Nombre del producto químico o material Tin(II) chloride dihydrate
Punto de fusión 37.0°C to 38.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes o polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 103% (Iodimetry)
Fórmula lineal SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Índice Merck 15, 8910
Información de solubilidad (in hydrochloric acid) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.63
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.7100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.