Learn More
Cloruro de estaño(II) dihidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
2.50 Kg
5 g
500 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 652.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Tin(II) chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 37.0°C to 38.0°C |
| Nombre de nota | 97% |
| Color | Blanco o incoloro |
| Forma física | Cristales adherentes o polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Iodimetry) |
| Fórmula lineal | SnCl2·2H2O |
| Fieser | 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tin(II) chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction