Learn More
Estaño, granulado, 0,1-0,8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
Código de producto. 10125090
Marca: Thermo Scientific Acros 222571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Gris
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270.0°C
Densidad 7.3000g/mL
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas 0.1 to 0.8mm
Formulario Polvo granular
Fórmula lineal Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Índice Merck 15, 9603
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69