Learn More
Lámina de estaño, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. p-4407982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305879 50 x 50 mm cada uno
11307107 100 x 100 mm cada uno
11317107 100 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011459.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 4,6 g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray foil
Densidad 7.31g/cm3
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor