Learn More
Lámina de estaño, 1,0 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11356209 50 x 50 mm cada uno
11389318 100 x 100 mm cada uno
11399318 100 x 500 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11356209
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043235.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tin foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈18.2g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%