missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP2 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2) Mouse, Clone: TIMP2/2044, enQuireBio™

Código de producto. 15980978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15980978 100 μg 100 microgramos
15970978 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15980978

Marca: EnquireBio 7077MSM4P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno TIMP2 (Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2)
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Localización celular Cytoplasm and Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon TIMP2/2044
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TIMP2 protein fragment (aa 48-220)
Peso molecular del antígeno 21kDa
Control positivo HeLa cells. Normal Placenta. Breast, Colon, Endometrial, Prostate or Ovarian Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7077
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.