Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP2 humano
Código de producto. p-7230943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15485143 96 pruebas 1 set
17135579 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15485143
Marca: Invitrogen™ EHTIMP2
ELISA
The Human Tissue Inhibitor of MetalloProteinases 2 (TIMP-2) ELISA quantitates Hu TIMP-2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TIMP-2. Principle of the method The Human TIMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Los TIMP-1 y TIMP-2 son enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conectivo. El TIMP-2 muestra la mayor afinidad de unión tanto a las formas latentes (pro) como activas de colagenasa de 72 kDa tipo IV (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A). Además, tiene afinidad por la forma activa de colagenasa de 92 kDa tipo IV (también conocida como MMP-9 o gelatinasa B). El TIMP-2 inhibe la invasividad proteolítica de las células tumorales y las células trofoblastos placentales normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P16035
Intervalo del ensayo 1,6-1200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 25 pg/mL a 7000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: IL-1 alfa humano, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL- 8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, PDGF, SCF, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7077
Símbolo de gen CSC-21K,DDC8
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CSC-21K, DDC8
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min