Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP2 humano
Descripción
The Human Tissue Inhibitor of MetalloProteinases 2 (TIMP-2) ELISA quantitates Hu TIMP-2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TIMP-2. Principle of the method The Human TIMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Los TIMP-1 y TIMP-2 son enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conectivo. El TIMP-2 muestra la mayor afinidad de unión tanto a las formas latentes (pro) como activas de colagenasa de 72 kDa tipo IV (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A). Además, tiene afinidad por la forma activa de colagenasa de 92 kDa tipo IV (también conocida como MMP-9 o gelatinasa B). El TIMP-2 inhibe la invasividad proteolítica de las células tumorales y las células trofoblastos placentales normales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P16035 |
| Intervalo del ensayo | De 1,6 pg/ml a 1200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 25 pg/ml a 7000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Proteasas, peptidasas e inhibidores |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: IL-1 alfa humano, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL- 8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, PDGF, SCF, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. |
| Mostrar más |