missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-2 Antibody (TIMP2/2488R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30143601 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30143601

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308721CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TIMP-2 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-2 in Bovine,Guinea Pig,Human,Mouse,Rabbit,Rat,Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TIMP2/2488R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CSC-21Ktissue inhibitor of metalloproteinase 2, metalloproteinase inhibitor 2, TIMP metallopeptidase inhibitor 2, TIMP-2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from the N-terminus of human TIMP-2 protein (aa56-66) (DSGNDIYGNPI) (Uniprot: P16035)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7077
Especies diana Bovine, Guinea Pig, Human, Mouse, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.