Learn More
Invitrogen™ Rat TIMP-1-Cell Lysates ELISA Kit
Código de producto. 15475393
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15475393
Marca: Invitrogen™ ERTIMP1CL
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat Tissue Inhibitor of Matrix MetalloProteinase 1-Cell Lysates (Rt TIMP-1) ELISA quantitates Rt TIMP-1 in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt TIMP-1. Principle of the method The Rat TIMP-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas-1 (TIMP-1) y los inhibidores tisulares las metaloproteinasas-2 (TIMP-2) tienen propiedades similares, específicamente en las enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conjuntivo. TIMP-1 forma un complejo de estequiometría 1:1 con colagenasas intersticiales activadas, estromelisina activada, la forma activa de la colagenasa tipo IV de 72 kDa (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A), y formas latentes y activas de colagenasa tipo IV de 92 kDa (también conocida como MMP-0 o gelatinasa B). Los TIMP inhiben la invasividad proteolítica de las células tumorales y los trofoblastos placentales normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P30120
Intervalo del ensayo 4,1-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Intervalo de calibración De 4 pg/mL a 3000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Lisados celulares
Especificidad El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el TIMP-1 de rata.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 116510
Símbolo de gen Timp1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lisis celular, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Volumen de muestra Lisado celular, 20 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo TIMP-1, Timp
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min