missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TIMM50 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15731082 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15731082 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15731082 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563305

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TGWRFKKRPG IETLFQQLAP LYEIVIFTSE TGMTAFPLID SVDPHGFISY RLFRDATRYM DGHHVKDISC LNRDPARVVV VDC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

TIMM50 (Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM50) is an enzyme that in humans is encoded by the TIMM50 gene. Tim50 is a subunit of the Tim23 translocase complex in the inner mitochondrial membrane. Mutations in TIMM50 can lead to epilepsy, severe intellectual disability, and 3-methylglutaconic aciduria. TIMM50 expression is increased in breast cancer cells and decreased in hypertrophic hearts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMM50
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TIMM50
N.º de referencia del gen Q3ZCQ8
Alias de gen 2810403L02Rik; AU015082; homolog of yeast Tim50; hypothetical protein LOC505489; LOC687295; LOW QUALITY PROTEIN: mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM50; MGC102733; mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM50; PRO1512; similar to translocase of inner mitochondrial membrane 50 homolog; TIM50; TIM50L; Tim50-like protein; timm50; timm50 protein; translocase of inner mitochondrial membrane 50; translocase of inner mitochondrial membrane 50 homolog; translocase of inner mitochondrial membrane 50 homolog (S. cerevisiae); translocase of inner mitochondrial membrane 50-like protein; zgc:66357
Símbolos de los genes TIMM50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TIM50. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103257).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92609
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.