Learn More
Brannan™ Reloj y temporizador doble
Código de producto. 13063023
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
23 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
13063023 23 h 59 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 13063023
Marca: Brannan™ 28/206/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta progresiva y cuenta atrás. El temporizador doble y reloj Brannan™ incluye un reloj con visualización de 12 o 24 horas, soporte, clip y fijación magnética. Se suministra con 1 pila AAA.
  • Cuenta atrás y progresiva de 23 h, 59 min, 59 s con función de memoria
  • Pantalla de reloj de 12 o 24 horas
  • Soporte, pinza y fijación magnética
  • Dimensiones: 72mm x 65mm x 27mm
  • Tamaño de LCD: 42mm x 20mm
  • Se suministra con 1 pila AAA (LR03)
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador dual
Intervalo de tiempo 23 h 59 min, 59 s
Pantalla Digital
Batería, tipo AAA
Visualizar cotas 24 x 35 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 68 x 53 x 14 mm
Longitud (métrico) 68 mm
Anchura (métrico) 14 mm
Altura (métrico) 53 mm
Peso (métrico) 74 g
Incluye Soporte, pinza y fijación magnética