Learn More
Kartell Temporizador
Click to view available options
Modelo:
Clip
Con una sola mano
Electrónico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Portable
- Pocket size
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Timer |
| Intervalo de tiempo | 0 to 60 min. |
| Alarms | Sonoro/visible |
| Pantalla | Analog |
| Peso (imperial) | 3.53 oz. |
| Peso (métrico) | 0.10 kg |
| Modelo | Clip |