Learn More
Amarell™ Multi-purpose Electronic Standard Thermometer
Código de producto. p-8008890
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10620053
Marca: Amarell™ E905008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes a fast-responding stainless steel probe. The multi-purpose electronic standard thermometer is practical and easy-to-read.
  • Practical and easy readability
  • All-round thermometer for the fast and exact temperature indication
  • Hold feature
  • Automatic power-off after 10 min.
  • Extremely fast responding semi-conductor stainless-steel probe
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 55 mm
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) For the fast and exact temperature indication
Longitud de la sonda (métrico) 500 mm
Tiempo de medición T90 = 4 sec.
Tipo de sonda Piercing
Resolución 0,1 °C
Tipo de producto Multi-electronic Standard Thermometer
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +200 °C
Exactitud <1°C between -20°C and +100°C