missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Comecta™ Temporizador digital de cuenta atrás/progresiva

Código de producto. 12132332
Change view
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla unitSize
12132332 Digital cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12132332

Marca: Comecta™ 5900500

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un temporizador de alarma de uso general con cuenta atrás y cuenta progresiva para un uso versátil.

  • Tiempo máximo de recuento de 99 min 59 s
  • Portátil: para sobremesa con soporte magnético o pinza si se utiliza en un bolsillo o mono
  • Alarma sonora ajustada

Especificaciones

Tipo de producto Temporizador
Intervalo de tiempo 99 min, 59 s
Alarms Sonoro
Pantalla Digital
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de tiempo
Cantidad 1 unidad
Certificaciones/conformidad 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.