Learn More
TIM-2 Rat anti-Mouse, BUV805, Clone: RMT2-26, BD Biosciences™
Descripción
TIM-2 Monoclonal antibody specifically detects TIM-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TIM-2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RMT2-26 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 805 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | T-cell membrane protein 2; Tim-2; Tim2; TIMD-2; Timd2 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse TIM-2 Recombinant Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |