Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de TIM-1 (HAVCR1) para ratas
Description
El CD365 también conocido como inmunoglobulina de células T y dominio de mucina 1 (Tim-1) es una glicoproteína de superficie de tipo 1 que consta de un dominio similar a la inmunoglobulina V N-terminal extracelular y un dominio de mucina, y una cola citoplasmática corta. El ligando endógeno para el CD365 es Tim-4. Además, se sabe que el CD365 es un receptor celular o correceptor de varios virus, incluidos los virus de la hepatitis A y C, el virus del Ébola, el virus de Marburg, el virus del Dengue, el virus de Zika, el virus del Nilo Occidental y el virus de la encefalitis japonesa. La unión directa de los virus por el CD365 se produce a través de la fosfatidilserina expuesta en envolturas virales. Los polimorfismos en el gen humano CD365 (HAVCR1) están asociados con la susceptibilidad a la infección y la gravedad de la enfermedad. El CD365 también ha estado implicado en la coestimulación de células T. El CD365 se expresa principalmente en células epiteliales. También está altamente expresado en líneas celulares y A549, 769-P y Caco-2. El CD365 también existe como una proteína soluble generada por la disociación proteolítica de la proteína de superficie mediada por metaloproteinasa.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | O54947 |
| Intervalo del ensayo | De 12,20 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 10 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 286934 |
| Símbolo de gen | Havcr1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Show More |