Learn More
Invitrogen™ Rat TIM-1 (HAVCR1) ELISA Kit
Código de producto. 15405383
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15405383
Marca: Invitrogen™ ERHAVCR1
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat TIM-1 (HAVCR1) ELISA quantitates Rt TIM-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt TIM-1. Principle of the method The Rat TIM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El virus de la hepatitis A utiliza la HAVCR1, una glicoproteína integral de membrana de clase 1 del aminoácido 359 A.A, para infectar a los seres humanos. Consiste en una región N-terminal conservada rica en Cys, un dominio IgV (región variable de inmunoglobulina similar) y un dominio de mucina rico en TSP en la región extracelular seguido por un motivo de fosforilación de tirosina quinasa altamente conservado en la región citoplásmica. La HAVCR1 se expresa en células CD4+ Th2 diferenciadas terminalmente y regula la producción de citoquinas. Desempeña un papel importante en la regulación de las respuestas inmunitarias en el desarrollo de asma y las respuestas alérgicas. Su expresión aumenta enormemente en las células renales desdiferenciadas, lo que indica un posible papel en la regeneración del epitelio de túbulo proximal renal. La presencia de HAVCR1 aumenta en los carcinomas renales, lo que sugiere un papel en la progresión tumoral y la metástasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O54947
Intervalo del ensayo 12,20-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg
Intervalo de calibración De 10 pg/ml a 3.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta TIM-1 de rata, y no se observa reactividad cruzada con TIM 1, TIM-3 y TIM-4 de ratón ni TIM 1 o TIM-4 de humano.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 286934
Símbolo de gen Havcr1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo KIM-1, Kim1
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min