Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para TIM-1 (HAVCR1) de ratón
Descripción
El kit ELISA TIM-1 (HAVCR1) para ratones cuantifica la Ms TIM-1 en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente el Ms TIM-1 tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida de TIM-1 de ratón está diseñado para calcular la cantidad de la diana que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI503787; CD365; HAVCR; Havcr1; HAVCR-1; Receptor celular del virus de la hepatitis A 1; homólogo del receptor celular del virus de la hepatitis A 1; molécula de lesión renal 1; Kim1; KIM-1; proteína de dominio de inmunoglobulina de células T y de dominio de mucina 1; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con proteína 1; proteína de membrana de células T 1; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con 1; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con proteína 1; miembro de la familia de mucina de inmunoglobulina de células T 1; receptor de mucina de inmunoglobulina de células T 1; proteína de membrana de células T 1; TIM; TIM1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1 |
| Intervalo del ensayo | De 32,77 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 30 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q5QNS5 |
| Símbolo de gen | Havcr1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |