Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIM-1 (HAVCR1) humano
Código de producto. 15405013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405013 96 pruebas 1 set
17135459 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHHAVCR1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TIM-1 (HAVCR1) humano cuantifica el TIM-1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TIM-1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TIM-1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El virus de la hepatitis A utiliza la HAVCR1, una glicoproteína integral de membrana de clase 1 del aminoácido 359 A.A, para infectar a los seres humanos. Consiste en una región N-terminal conservada rica en Cys, un dominio IgV (región variable de inmunoglobulina similar) y un dominio de mucina rico en TSP en la región extracelular seguido por un motivo de fosforilación de tirosina quinasa altamente conservado en la región citoplásmica. La HAVCR1 se expresa en células CD4+ Th2 diferenciadas terminalmente y regula la producción de citoquinas. Desempeña un papel importante en la regulación de las respuestas inmunitarias en el desarrollo de asma y las respuestas alérgicas. Su expresión aumenta enormemente en las células renales desdiferenciadas, lo que indica un posible papel en la regeneración del epitelio de túbulo proximal renal. La presencia de HAVCR1 aumenta en los carcinomas renales, lo que sugiere un papel en la progresión tumoral y la metástasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q96D42
Intervalo del ensayo 12,29-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/ml a 3.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 26762
Símbolo de gen CD365,HAVCR,HAVCR-1,KIM-1,KIM1,TIM,TIM-1,TIM1,TIMD-1,TIMD1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo HAVCR, HAVCR-1, KIM-1, KIM1, TIM, TIM-1, TIM1, TIMD-1, TIMD1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min