missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tildipirosin, MedChemExpress

Código de producto. 16480366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480366 2 mg 2 miligramos
16488016 100 mg 100 miligramos
16478288 10 mg 10 miligramos
16454177 50 mg 50 miligramos
16410728 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480366

Marca: Medchem Express HYA0071

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.

Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tildipirosin
Forma física Solid
CAS 328898-40-4
Color Off-White
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H71N3O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.24 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CN3CCCCC3)[C@@H](CC)OC(C[C@@H](O)[C@@H]2C)=O)=O)C)CCN4CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 734.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.02
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.