Learn More
Tiglyl carnitine, MedChemExpress
Descripción
Tiglyl carnitine is found to be associated with celiac disease and mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (T2) deficiency.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiglyl carnitine |
| CAS | 64681-36-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H21NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C/C=C(C)/C(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.3 |
| Porcentaje de pureza | 95.0% |
| Mostrar más |